Merck
ENA370562956
Enamine
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.15
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4,8,12H,5H2
InChI Key
OIICTGRTVBJUSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104472