Merck
ENA369383624
Enamine
(4-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.66
MDL番号:
mp
116-118
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8ClFO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI Key
YGROSAOZMCLHSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99879
Melting Point
116-118
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99879