Merck
ENA369383611
Enamine
[(4-chlorophenyl)(pyridin-4-yl)methyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.71
MDL番号:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)-N-methyl4-pyridinylmethanamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-15-13(11-6-8-16-9-7-11)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-9,13,15H,1H3
InChI Key
HGDHOPJXVGUTHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806