Merck
ENA369382230
Enamine
4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl}aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.29
MDL番号:
mp
89-91
Iupac Name
4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl}aniline
Inchi Code
1S/C13H10F3NS/c14-13(15,16)9-1-5-11(6-2-9)18-12-7-3-10(17)4-8-12/h1-8H,17H2
InChI Key
BONPVQJGEXQEEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102051
Melting Point
89-91
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102051