Merck
ENA369382053
Enamine
4-(pyridin-4-yloxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
mp
182-184
Iupac Name
4-(4-pyridinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-12-8-6-11/h1-8,13H
InChI Key
JPVVRFKXDFIJLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101536
Melting Point
182-184
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101536