Merck
ENA358813016
Enamine
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2
InChI Key
NJYZZEHPEKDFEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92166