Merck
ENA346975441
Enamine
1-(pyridin-4-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI Key
OIHJQFZKIPFYOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96815