Merck
ENA346975253
Enamine
2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
Iupac Name
4H-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-8-7(3-6)4-12-5-13-8/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI Key
SWQXTRMSZRDCES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383