Merck
ENA346975000
Enamine
2-[(4-methanesulfonylphenyl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.38
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
184-186
Iupac Name
2-{[4-(methylsulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S2/c1-20(17,18)11-8-6-10(7-9-11)19-13-5-3-2-4-12(13)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
RCNODVTWXOKRAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95529
Melting Point
184-186
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)