Merck
ENA346974939
Enamine
5-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.69
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(cyclopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H13ClO2/c13-10-5-6-12(9(7-10)8-14)15-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4H2
InChI Key
ZZBKVNNQZYGRDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95374
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95374