Merck
ENA346974747
Enamine
N'-hydroxy-2-methoxy-2-methylpropanimidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
(1Z)-N'-hydroxy-2-methoxy-2-methylpropanimidamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,9-3)4(6)7-8/h4H,6H2,1-3H3
InChI Key
BUFAEXGKPXHYRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96366
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96366