Merck
ENA346974695
Enamine
(oxan-4-yl)methanesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H11FO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI Key
DWTWFCFQDGUAGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95163
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)