Merck
ENA341296721
Enamine
(2,5-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2,5-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O3S/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)12-8-10(15)5-6-13(12)16/h2-8H,1H3
InChI Key
IGCWYPNXBSPFML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)