Merck
ENA341296298
Enamine
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.14
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-5-6-3-9-7-4-8-1-2-10(6)7/h1-5H
InChI Key
FTYAMGYSJHEZQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93115
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93115