Merck
ENA341295469
Enamine
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]furan-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClFO3/c13-11-5-8(3-4-12(11)14)16-7-10-2-1-9(6-15)17-10/h1-6H,7H2
InChI Key
KVTYPJATRARWFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)