Merck
ENA341295269
Enamine
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-9-12(10(2)16-13(14)15-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
PVUZFRQRBVFCLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)