Merck
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI Key
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)