Merck
ENA341294663
Enamine
4-[(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)methyl]morpholine-2-carboxylic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)methyl]-2-morpholinecarboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N3O4.2ClH/c18-13-9-3-1-2-4-10(9)15-12(16-13)8-17-5-6-21-11(7-17)14(19)20;;/h1-4,8,11,15H,5-7H2,(H,16,18)(H,19,20);2*1H
InChI Key
SPJGOXQAOMFWEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)