Merck
ENA341293306
Enamine
(2-chlorophenyl)(2,5-difluorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.65
MDL番号:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(2,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7ClF2O/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(15)5-6-12(10)16/h1-7H
InChI Key
LZHKMSDKSUGAFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88834
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88834