Merck
ENA341293017
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloro-2-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO3/c1-17-8-3-2-6(11)4-7(8)15-9(16)18-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
JBBBYBCFKMXAFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)