Merck
ENA341292986
Enamine
{6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl}methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.98
MDL番号:
Iupac Name
(6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN4.2ClH/c8-4-1-5-7(10-3-4)12-6(2-9)11-5;;/h1,3H,2,9H2,(H,10,11,12);2*1H
InChI Key
HPPMYOHAMOAWAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88380
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88380