Merck
ENA341292620
Enamine
2-methyl-3-[(propan-2-yloxy)methyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
3-(isopropoxymethyl)-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)13-7-10-5-4-6-11(12)9(10)3/h4-6,8H,7,12H2,1-3H3
InChI Key
VQKDSCWMZCIEGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942