Merck
ENA336956417
Enamine
6-(4-methoxyphenoxy)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-methoxyphenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-15-10-3-5-11(6-4-10)16-12-7-2-9(13)8-14-12/h2-8H,13H2,1H3
InChI Key
HJLNKGPHCMMHMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85768
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85768