Merck
ENA336956215
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(10)13/h4-7,10H,1-3H2
InChI Key
QYRJGCLTALWPLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283