Merck
ENA333559511
Enamine
1-[(2-methylpropyl)carbamoyl]piperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
1-[(isobutylamino)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-8(2)6-12-11(16)13-5-3-4-9(7-13)10(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,12,16)(H,14,15)
InChI Key
DCMBHCSWZAVBIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84308
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84308