Merck
ENA333558548
Enamine
N'-(2,2-dichloroacetyl)benzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N'-benzoyl-2,2-dichloroacetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H8Cl2N2O2/c10-7(11)9(15)13-12-8(14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,12,14)(H,13,15)
InChI Key
DOOTWISQOYOCKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)