Merck
ENA333558340
Enamine
[2-(3-chlorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.76
MDL番号:
Iupac Name
[2-(3-chlorophenyl)-1-methyl-3-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19ClN2/c1-16-7-3-5-11(9-15)13(16)10-4-2-6-12(14)8-10/h2,4,6,8,11,13H,3,5,7,9,15H2,1H3
InChI Key
QEZHRHPXKIVCHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83272
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83272