Merck
ENA333558264
Enamine
3-methyl-2-[(oxan-4-yl)amino]butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
237.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylvaline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-7(2)9(10(12)13)11-8-3-5-14-6-4-8;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI Key
IVNSHVYSZZVVDE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)