Merck
ENA333557972
Enamine
5-fluoro-2-nitro-N-(propan-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.2
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2/c1-6(2)11-8-5-7(10)3-4-9(8)12(13)14/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
WNHWAHLPBFAQLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82172
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82172