Merck
ENA333557816
Enamine
N-methylthiolan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.22
MDL番号:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-3-thiophenamine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZRMIZYDPXOJIRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)