Merck
ENA333557207
Enamine
[1-(2,5-dimethylphenyl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.72
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N.ClH/c1-8-5-6-9(2)11(7-8)10(3)12-4;/h5-7,10,12H,1-4H3;1H
InChI Key
VKMNDPUVMLFDCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81914
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81914