Merck
ENA332672595
Enamine
4-methoxy-2,3-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.7
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-2,3-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-7(2)9(14(10,11)12)5-4-8(6)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
WYOJSJPQGYIIIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79924
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79924