Merck
ENA321766167
Enamine
4-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.73
MDL番号:
mp
189-191
Iupac Name
4-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h6-9,11H,1-5,13H2;1H
InChI Key
LWEGEUUBWPYKCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79114
Melting Point
189-191
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79114