Merck
ENA321765957
Enamine
methyl 4-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidoate
Inchi Code
1S/C9H8F3NO/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5,13H,1H3
InChI Key
JNQSYMIOZLXDEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78622
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78622