Merck
ENA321764368
Enamine
2-methylbutane-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-1-butanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H11FO2S/c1-3-5(2)4-9(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
LJDVBOOLADPRQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)