Merck
ENA321763359
Enamine
3-methyl-1-(2-methylphenyl)butan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.29
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1-(2-methylphenyl)butylamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-12(13)11-7-5-4-6-10(11)3/h4-7,9,12H,8,13H2,1-3H3
InChI Key
JLSPINKVLBVMGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75014
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75014