Merck
ENA321762490
Enamine
1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]piperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,6-difluorobenzyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16F2N2/c13-11-4-1-5-12(14)10(11)8-16-6-2-3-9(15)7-16/h1,4-5,9H,2-3,6-8,15H2
InChI Key
QSQNAXKHJLRDOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73878
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73878