Merck
ENA321762369
Enamine
1-(4-sulfanylphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
27-28
Iupac Name
1-(4-sulfanylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8OS/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
QNGBRPMOFJSFMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27357
Melting Point
27-28
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27357
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)