Merck
ENA321761865
Enamine
2-[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
Iupac Name
[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChI Key
CIYDICDGNXZBIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613