Merck
ENA313839596
Enamine
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.63
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9ClFN/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h3-4,12H,1-2,5H2
InChI Key
RRUWTMVCHNYTES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73475