Merck
ENA313839443
Enamine
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.22
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H12O2S/c6-2-1-4-8-5-3-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
YJGRQEWXDDCCCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182