Merck
ENA313839288
Enamine
2-[butyl(methyl)carbamoyl]benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.78
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-{[butyl(methyl)amino]carbonyl}benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-3-4-9-14(2)12(15)10-7-5-6-8-11(10)18(13,16)17/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
NWQCKMOKXUESDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)