Merck
ENA313839256
Enamine
1H,2H,4H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
2H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C6H3NO3S/c8-5-3-1-2-11-4(3)7-6(9)10-5/h1-2H,(H,7,9)
InChI Key
YPNJLKYQXUBRHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68460
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68460