Merck
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChI Key
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)