Merck
ENA308584783
Enamine
methyl 4-chloroquinazoline-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)6-2-3-7-8(4-6)12-5-13-9(7)11/h2-5H,1H3
InChI Key
BYHDRGRVVXBJIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69638
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69638