Merck
ENA308584137
Enamine
4-[(propan-2-yl)carbamoyl]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
5-(isopropylamino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(2)9-7(10)4-3-5-8(11)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
CLFRIXJGHWEGNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69019
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69019