Merck
ENA308583857
Enamine
4-(ethylcarbamoyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-2-8-6(9)4-3-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
SSTGFNDNZPNRMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
77
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68635
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68635