Merck
ENA308583519
Enamine
4-methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-8-6-4-9-3-2-7(6)10-5-11-8/h5,9H,2-4H2,1H3
InChI Key
FAQYDZRQALQEDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879