Merck
ENA300792053
Enamine
4-methoxy-3-[(quinolin-2-yl)methoxy]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.33
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-(2-quinolinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-20-16-9-7-13(18)10-17(16)21-11-14-8-6-12-4-2-3-5-15(12)19-14/h2-10H,11,18H2,1H3
InChI Key
CWXMAMANXYYOFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194