Merck
ENA300791803
Enamine
1-{4-[(3-methylphenyl)methoxy]phenyl}ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.79
MDL番号:
Iupac Name
1-{4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-12-4-3-5-14(10-12)11-18-16-8-6-15(7-9-16)13(2)17;/h3-10,13H,11,17H2,1-2H3;1H
InChI Key
BZAPOARXXPSQIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67431
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67431